Drukuj
2'-Nitroacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9209-10G N9209-25G
SIALN9209-10GEA 120 PLN
SIALN9209-10G SIALN9209-25G
2'-Nitroacetofenon, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetofenon
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007144
Numer CAS: 577-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-414-8