2'-Nitroacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
A13208.09
A13208.18
A13208.09EA
433
PLN
A13208.09
A13208.18
2'-Nitroacetofenon ≥97%
2'-Nitroacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 577-59-3
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 158…160 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 25…28 °C Gęstość: 1,24 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007144 Numer CAS: 577-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-414-8 |