Drukuj
4'-aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A38002-100G A38002-25G
SIALA38002-100GEA 480 PLN
SIALA38002-100G SIALA38002-25G
4'-aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-aminoacetofenon
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…103 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007896
Numer CAS: 99-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-801-2
Klasyfikacja Merck : 13,00412