4'-aminoacetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B
A13213.14
A13213.18
A13213.30
A13213.0BEA
4400
PLN
A13213.0B
A13213.14
A13213.18
A13213.30
4'-aminoacetofenon 99%
4'-aminoacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 99-92-3
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 103-108°
Boiling Point: 292-294°
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007896
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 292…294 °C Temp. topnienia: 103…108 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007896 Numer CAS: 99-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-801-2 Klasyfikacja Merck : 14,413 |