Drukuj
3'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
139351-100G 139351-25G
SIAL139351-100GEA 356 PLN
SIAL139351-100G SIAL139351-25G
3'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
3'-Aminoacetofenon
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007796
Numer CAS: 99-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-722-3
Klasyfikacja Merck : 13,00412