3'-Aminoacetofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12503.0B
A12503.18
A12503.30
A12503.0BEA
2650
PLN
A12503.0B
A12503.18
A12503.30
3'-Aminoacetofenon 97%
3'-Aminoacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 99-03-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 94-98°
Boiling Point: 289-291°
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007796
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 289…291 °C Temp. topnienia: 94…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007796 Numer CAS: 99-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-722-3 Klasyfikacja Merck : 14,413 |