Drukuj
2'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
A37804-25G A37804-5G
SIALA37804-25GEA 775 PLN
SIALA37804-25G SIALA37804-5G
2'-Aminoacetofenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetofenon
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 252 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007717
Numer CAS: 551-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-002-8
Klasyfikacja Merck : 13,00412