2'-Aminoacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
A10895.06EA
313
PLN
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
2'-Aminoacetofenon 98%
2'-Aminoacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 551-93-9
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6160
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 386122
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007717
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 253…255 °C Temp. topnienia: 20 °C Gęstość: 1,118 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007717 Numer CAS: 551-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-002-8 Klasyfikacja Merck : 14,413 |