Drukuj
Izotiocyjanian benzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
261653-25G 261653-5G
SIAL261653-25GEA 1130 PLN
SIAL261653-25G SIAL261653-5G
Izotiocyjanian benzoilu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian benzoilu
Formuła: C₈H₅NOS
MW: 163.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 252
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.197 g/cm³ (16 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004815
Numer CAS: 532-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-540-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01115