Drukuj
Izotiocyjanian benzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L06964.06 L06964.14
L06964.06EA 328 PLN
L06964.06 L06964.14
Izotiocyjanian benzoilu ≥98%
Formuła: C₈H₅NOS
Temp. Wrzenia: 128…131 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,214
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004815
Numer CAS: 532-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-540-0
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,1114