Kwas 4-acetylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15239.03
A15239.06
A15239.14
A15239.03EA
332
PLN
A15239.03
A15239.06
A15239.14
Kwas 4-acetylobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-acetylobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 586-89-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 2207355
MDL No.: MFCD00002561
Formuła:
C₉H₈O₃ Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 208…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002561 Numer CAS: 586-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-588-5 |