3-Acetylbenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid
B25616.03
B25616.06
B25616.03EA
757
PLN
B25616.03
B25616.06
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
3-Acetylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 586-42-5
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
MDL No.: MFCD00045847
Formuła:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 g/mol Temp. Wrzenia: 343 Temp. topnienia: 162…166 °C Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045847 Numer CAS: 586-42-5 |