Drukuj
Kwas 2-acetylobezoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 167 PLN
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
Kwas 2-acetylobezoesowy 99%
Kwas 2-acetylobezoesowy
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. Wrzenia: 110 - 112 °C (2 -rr)
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002475
Numer CAS: 577-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-413-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %