Drukuj
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
MQ300
W200905-10KG-K W200905-1KG-K W200905-25KG-K
SIALW200905-10KG-KEA 1540 PLN
SIALW200905-10KG-K SIALW200905-1KG-K SIALW200905-25KG-K
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Acetofenon
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 201.7
Temp. topnienia: 20
Gęstość: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008724
Numer CAS: 98-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7
Jednostka: 3334
ADR: 9
Klasyfikacja Merck : 13,00074