Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
MQ100
A10701-100ML
A10701-1L
SIALA10701-100MLEA
156
PLN
SIALA10701-100ML
SIALA10701-1L
Acetofenon, Sigma-Aldrich®
Acetofenon
Formuła:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 201.7 Temp. topnienia: 20 Gęstość: 1.027 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008724 Numer CAS: 98-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7 Jednostka: 3334 ADR: 9 Klasyfikacja Merck : 13,00074 |