Drukuj
Benzyloaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
B16003-100G B16003-5G
SIALB16003-100GEA 194 PLN
SIALB16003-100G SIALB16003-5G
Benzyloaceton, Sigma-Aldrich®
Benzyloaceton
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008790
Numer CAS: 2550-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-847-4