Drukuj
Propiofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P51605-100G P51605-500G
SIALP51605-100GEA 0 PLN
SIALP51605-100G SIALP51605-500G
Propiofenon, Sigma-Aldrich®
Propiofenon
Formuła: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009309
Numer CAS: 93-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-257-6
Klasyfikacja Merck : 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM