Drukuj
Walerofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
V659-10G V659-100G V659-25G
SIALV659-10GEA 148 PLN
SIALV659-10G SIALV659-100G SIALV659-25G
Walerofenon, Sigma-Aldrich®
Walerofenon
Formuła: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009480
Numer CAS: 1009-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM