cyjanek benzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phenylacetonitrile
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
A10694.0EEA
1870
PLN
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
cyjanek benzylu ≥98%
cyjanek benzylu
Purity: 98+%
CAS No.: 140-29-4
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 101°(213°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.015
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -24°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 385941
Merck Reference: 14,1131
UN No.: 2470
MDL No.: MFCD00001894
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CN MW: 117.15 g/mol Temp. Wrzenia: 234 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1.015 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001894 Numer CAS: 140-29-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-410-5 Jednostka: 2470 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,01133 |