Drukuj
Chlorek 3-fenoksybenzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
590932-1G 590932-5G
SIAL590932-1GEA 279 PLN
SIAL590932-1G SIAL590932-5G
Chlorek 3-fenoksybenzylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-fenoksybenzylu
Formuła: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218.68 g/mol
Temp. Wrzenia: 123 °C (0.3 mmHg)
Gęstość: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00040866
Numer CAS: 53874-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 258-831-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III