Drukuj
4-Chloro-o-krezol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-metylofenol
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 419 PLN
L04164.06 L04164.14
4-Chloro-o-krezol ≥97%
4-Chloro-o-krezol
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formuła: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 220…225 °C
Temp. topnienia: 45…48 °C
Gęstość: 1.20
Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002321
Numer CAS: 1570-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-381-3
Jednostka: 3437
ADR: 6.1 II