Drukuj
4-Chloro-m-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-3-metylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C55402-5G C55402-100G C55402-500G
SIALC55402-5GEA 110 PLN
SIALC55402-5G SIALC55402-100G SIALC55402-500G
4-Chloro-m-krezol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-m-krezol
Formuła: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 63…65 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002323
Numer CAS: 59-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-431-6
Jednostka: 3437
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02152