4-Chloro-m-krezol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chloro-3-metylofenol
A17823.22
A17823.36
A17823.22EA
217
PLN
A17823.22
A17823.36
4-Chloro-m-krezol ≥99%
4-Chloro-m-krezol
Purity: 99%
CAS No.: 59-50-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1237629
Merck Reference: 14,2133
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002323
Formuła:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Temp. Wrzenia: 234…236 °C Temp. topnienia: 64…68 °C Gęstość: 1.370 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002323 Numer CAS: 59-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-431-6 Jednostka: 3437 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,02152 |