Drukuj
4-Chloro-m-krezol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-3-metylofenol
109480050 109481000 109485000
ACRO109480050EA 141 PLN
ACRO109480050 ACRO109481000 ACRO109485000
4-Chloro-m-krezol 99+%
4-Chloro-m-krezol
Formuła: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: 118
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002323
Numer CAS: 59-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-431-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02152
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥99.0 %
Density (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml
Additional info Bromine index < 100 ppm
Color scale ≤10 APHA
Benzene ≤5 ppm
Aromatics ≤50 ppm