Drukuj
Alkohol 4-chlorobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (4-Chlorophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C27115-25G C27115-100G
SIALC27115-25GEA 433 PLN
SIALC27115-25G SIALC27115-100G
Alkohol 4-chlorobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 4-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…70 °C
Numer MDL: MFCD00004652
Numer CAS: 873-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-852-2