Alkohol 4-chlorobenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14
A11504.22
A11504.14EA
393
PLN
A11504.14
A11504.22
Alkohol 4-chlorobenzylowy ≥99%
Alkohol 4-chlorobenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 873-76-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00004652
Formuła:
C₇H₇ClO Temp. Wrzenia: 234 °C Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004652 Numer CAS: 873-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-852-2 |