Drukuj
Alkohol 4-chlorobenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 270 PLN
ACRO108770250 ACRO108771000
Alkohol 4-chlorobenzylowy 99%
Alkohol 4-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 234 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004652
Numer CAS: 873-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-852-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %