5-Chloro-o-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
B25527.06
B25527.14
B25527.06EA
569
PLN
B25527.06
B25527.14
5-Chloro-o-krezol ≥98%
5-Chloro-o-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 5306-98-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 109-112°/15mm
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00060672
Formuła:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Temp. Wrzenia: 109…112 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 70…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060672 Numer CAS: 5306-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-160-3 Jednostka: 3437 ADR: 6.1 II |