6-Chloro-m-krezol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol
L00816.14
L00816.22
L00816.14EA
390
PLN
L00816.14
L00816.22
6-Chloro-m-krezol ≥99%
6-Chloro-m-krezol
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Formuła:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Temp. Wrzenia: 195…197 °C Temp. topnienia: 44…48 °C Gęstość: 1.215 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002175 Numer CAS: 615-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-444-9 Jednostka: 3437 ADR: 6.1 II |