6-Chloro-o-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03617.06
L03617.14
AB173807.0005
L03617.06EA
574
PLN
L03617.06
L03617.14
ABCRAB173807.0005
6-Chloro-o-krezol ≥98%
6-Chloro-o-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 87-64-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 774623
UN No.: 2669
MDL No.: MFCD00020000
Formuła:
C₇H₇ClO Temp. Wrzenia: 75…76 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,201 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020000 Numer CAS: 87-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-760-8 Jednostka: 2669 ADR: 6.1,II |