Alkohol 2-chlorobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2-Chlorophenyl)methanol
A13657.14
A13657.22
A13657.14EA
346
PLN
A13657.14
A13657.22
Alkohol 2-chlorobenzylowy ≥98%
Alkohol 2-chlorobenzylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 17849-38-6
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 227°
MDL No.: MFCD00004604
Formuła:
C₇H₇ClO Temp. Wrzenia: 227 °C Temp. topnienia: 69…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004604 Numer CAS: 17849-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-801-7 |