Drukuj
Alkohol 2-chlorobenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 138 PLN
ACRO163420100 ACRO163420500
Alkohol 2-chlorobenzylowy 99%
Alkohol 2-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…72 °C
Numer MDL: MFCD00004604
Numer CAS: 17849-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-801-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %