2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06
L07734.14
L07734.06EA
319
PLN
L07734.06
L07734.14
2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 34145-05-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 3240770
Formuła:
C₇H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 76…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004607 Numer CAS: 34145-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 251-850-6 |