3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13527.06
A13527.14
A13527.06EA
362
PLN
A13527.06
A13527.14
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 60211-57-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 1936389
Formuła:
C₇H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 76…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004634 Numer CAS: 60211-57-6 Numer WE (dawny EINECS): 262-109-1 Jednostka: 2250 ADR: 6.1,II |