Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,4-Dichlorophenyl)methanol
A13338.14
A13338.22
A13338.36
A13338.14EA
440
PLN
A13338.14
A13338.22
A13338.36
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy ≥99%
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 1777-82-8
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 150 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 57…61 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004606 Numer CAS: 1777-82-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-210-5 Klasyfikacja Merck : 14,3060 |