Drukuj
Chlorek 3-metoksybenzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
209384-25G 209384-5G
SIAL209384-25GEA 306 PLN
SIAL209384-25G SIAL209384-5G
Chlorek 3-metoksybenzylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 124 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000907
Numer CAS: 824-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-541-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,II