4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16024.06
A16024.14
A16024.06EA
281
PLN
A16024.06
A16024.14
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 55912-20-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD00007086
Formuła:
C₇H₆ClNO₃ Temp. topnienia: 62…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007086 Numer CAS: 55912-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 259-901-4 |