2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22
A14205.14
A14205.06
A14205.22EA
2300
PLN
A14205.22
A14205.14
A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 80866-80-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3248759
Formuła:
C₇H₆ClNO₃ Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007297 Numer CAS: 80866-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 279-584-6 |