Drukuj
α-chloro-4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
140112-100G 140112-25G
SIAL140112-100GEA 680 PLN
SIAL140112-100G SIAL140112-25G
α-chloro-4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
α-chloro-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007374
Numer CAS: 100-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-822-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II