Drukuj
4-Chloro-m-toluidine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 298 PLN
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chloro-m-toluidine 98+%
4-Chloro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 241
Temp. topnienia: 83…84 °C
Numer MDL: MFCD00066332
Numer CAS: 7149-75-9
Jednostka: 2239
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %