Drukuj
4-Chloro-o-toluidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
109370050 109371000
ACRO109370050EA 205 PLN
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chloro-o-toluidyna 98%
4-Chloro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 241
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 124 °C
Numer MDL: MFCD00007842
Numer CAS: 95-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-441-6
Jednostka: 2239
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %