Drukuj
5-Chloro-o-toluidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 138 PLN
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Chloro-o-toluidyna 98%
5-Chloro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 22
Temp. Zapłonu: 160
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007779
Numer CAS: 95-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-452-6
Jednostka: 2239
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %