3-Chloro-p-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-74-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 636511
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007773
Formuła:
C₇H₈ClN Temp. Wrzenia: 236…238 °C Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1,180 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007773 Numer CAS: 95-74-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-446-3 Jednostka: 2239 ADR: 6.1,III |