6-Chloro-o-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
L02629.06
L02629.14
L02629.06EA
582
PLN
L02629.06
L02629.14
6-Chloro-o-toluidyna ≥98%
6-Chloro-o-toluidyna
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Formuła:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: 2 Gęstość: 1.174 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007679 Numer CAS: 87-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-759-2 Jednostka: 3429 ADR: 6.1 III |