6-Chloro-m-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26209.06
H26209.14
H26209.06EA
771
PLN
H26209.06
H26209.14
6-Chloro-m-toluidine ≥98%
6-Chloro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 95-81-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 107°(225°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 228-230°
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007674
Formuła:
C₇H₈ClN Temp. Wrzenia: 228…230 °C Temp. topnienia: 31…33 °C Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007674 Numer CAS: 95-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-454-7 Jednostka: 2239 ADR: 6.1,III |