Drukuj
4-Chlorobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Chlorophenyl)methanamine
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 138 PLN
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorobenzyloamina 98%
4-Chlorobenzyloamina
Formuła: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 215 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008121
Numer CAS: 104-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-245-3
Jednostka: 2922
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA