3,5-Dichlorobenzylamine 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12054.03
L12054.06
L12054.03EA
302
PLN
L12054.03
L12054.06
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
3,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 39989-43-0
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 141-144°/15mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052681
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temp. Wrzenia: 141…144 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,320 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052681 Numer CAS: 39989-43-0 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |