Drukuj
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
D58600-25G D58600-5G
SIALD58600-25GEA 463 PLN
SIALD58600-25G SIALD58600-5G
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzylamine
Formuła: C₇H₇Cl₂N
Temp. Wrzenia: 89…92 °C (0,5 mmHg)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008114
Numer CAS: 102-49-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-035-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III