3,4-Dichlorobenzylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04899.06
L04899.14
L04899.06EA
405
PLN
L04899.06
L04899.14
3,4-Dichlorobenzylamine 96%
3,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 96%
CAS No.: 102-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temp. Wrzenia: 80…82 °C (0,6 mmHg) Gęstość: 1,322 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008114 Numer CAS: 102-49-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-035-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |