2,6-Dichlorobenzyloamina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,6-Dichlorophenyl)methanamine
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
134
PLN
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Dichlorobenzyloamina ≥97%
2,6-Dichlorobenzyloamina
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Formuła:
C₇H₇Cl₂N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047928 Numer CAS: 6575-27-5 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |